Imprimer
Pyronine G, certifié
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Chlorure de 3,6-bis(diméthylamino)xanthylium, Pyronine Y
418630010 418630050
ACRO418630010EA 61.8 EUR
ACRO418630010 ACRO418630050
Pyronine G, certifié
Pyronine G
Formule: C₁₇H₁₉ClN₂O
Point de fusion: 250…260 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011725
Numéro CAS: 92-32-0
EINECS: 202-147-8
Indice Merck: 12,08190
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Dark green Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Dye content ≥45 %
UV Lambda max 546 to 551 nm
Absorption Ratio P-15/P+15 1.23 to 1.7
BSC Certification Passes