1,3-Diméthyladamantane ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Purity: 98%
CAS No.: 702-79-4
Molecular Formula: C12H20
Formula Weight: 164.29
Flash Point: 52°(126°F)
Refractive Index: 1.4780
Boiling Point: 201°
UN No.: 3295
MDL No.: MFCD00074755
Formule:
C₁₂H₂₀ Point d'ébullition: 201 °C Point de fusion: –30 °C Densité: 0,902 Point éclair: 52 °C (126 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00074755 Numéro CAS: 702-79-4 EINECS: 211-870-8 UN: 3295 ADR: 3,III |