Imprimer
Melamine 99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
125350010 125350050 125351000 125350100
ACRO125350010EA 59.3 EUR
ACRO125350010 ACRO125350050 ACRO125351000 ACRO125350100
Melamine 99%
Melamine
Formule: C₃H₆N₆
Point de fusion: 354 °C (déc.)
Densité: 1,57 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: ≥ 280 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006055
Numéro CAS: 108-78-1
EINECS: 203-615-4
Indice Merck: 13,05834
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥98.5 %