Imprimer
2,4,6-Trichloro-1,3,5-triazine ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
L03442.18 L03442.30 L03442.0B
L03442.18EA 31 EUR
L03442.18 L03442.30 L03442.0B
2,4,6-Trichloro-1,3,5-triazine ≥98%
2,4,6-Trichloro-1,3,5-triazine
Purity: 98% CAS No.: 108-77-0 Molecular Formula: C3Cl3N3 Formula Weight: 184.41 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 190°(374°F) Melting Point: 145-149° Boiling Point: 192-194° Beilstein Reference: 124246 UN No.: 2670 MDL No.: MFCD00006046
Formule: C₃Cl₃N₃
Point d'ébullition: 192…194 °C
Point de fusion: 145…149 °C
Densité: 1,920
Point éclair: >190 °C (374 °F)
Numéro MDL: MFCD00006046
Numéro CAS: 108-77-0
EINECS: 203-614-9
UN: 2670
ADR: 8,II