Imprimer
2,4,6-Trichloro-1,3,5-triazine 99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 2,4,6-Trichloro-s-triazine, Chlorure de cyanuryle
110890010 110892500 110890051
ACRO110890010EA 87.6 EUR
ACRO110890010 ACRO110892500 ACRO110890051
2,4,6-Trichloro-1,3,5-triazine 99%
2,4,6-Trichloro-1,3,5-triazine
Formule: C₃Cl₃N₃
Poids moléculaire: 184.41 g/mol
Point d'ébullition: 190 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 145…148 °C
Densité: 1.92 g/cm³
Point éclair: >200 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00006046
Numéro CAS: 108-77-0
EINECS: 203-614-9
UN: 2670
ADR: 8 II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 145 to 148 °C
Titration ≥98.5 %
Anticaking agent May contain 0% to 0.5% Silica as an additive