Imprimer
Acide cyanurique pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 1,3,5-Triazinetrion, 1,3,5-Triazine-2,4,6-triol, 1,3,5-Triazinane-2,4,6-trione, Isocyanuric acid
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ200
8.20358.0005 8.20358.0250 8.20358.1000 8.20358.9050
8.20358.0005EA 25.9 EUR
8.20358.0005 8.20358.0250 8.20358.1000 8.20358.9050
Acide cyanurique pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Acide cyanurique
Formule: C₃H₃N₃O₃
Poids moléculaire: 129.08 g/mol
Densité: 2.5 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00082990
Numéro CAS: 108-80-5
EINECS: 203-618-0
Indice Merck: 13,02728
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 2 g/l (20 °C)
Melting Point 320 - 330 °C (decomposition)
Molar Mass 129.07 g/mol
Bulk Density 550 kg/m3
Vapor Pressure  - 0.0001 Pa (25 °C)
Density 2.5 g/cm3 (20 °C)
pH 3.8 - 4.0 (H2O, 20 °C) (saturated solution)