Imprimer
Acide cyanurique
Marques : Lovibond
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 1,3,5-Triazinetrion, 1,3,5-Triazine-2,4,6-triol, 1,3,5-Triazinane-2,4,6-trione, Isocyanuric acid
511370BT 511371BT
LOVI511370BTEA 35.4 EUR
LOVI511370BT LOVI511371BT
Acide cyanurique
Acide cyanurique
Formule: C₃H₃N₃O₃
Poids moléculaire: 129.08 g/mol
Densité: 2.5 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00082990
Numéro CAS: 108-80-5
EINECS: 203-618-0
Indice Merck: 13,02728