Acide cyanurique ≥99%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
1,3,5-Triazinetrion, 1,3,5-Triazine-2,4,6-triol, 1,3,5-Triazinane-2,4,6-trione, Isocyanuric acid
Purity: 99%
CAS No.: 108-80-5
Molecular Formula: C3H3N3O3
Formula Weight: 129.08
Melting Point:
Formule:
C₃H₃N₃O₃ Poids moléculaire: 129.08 g/mol Densité: 2.5 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00082990 Numéro CAS: 108-80-5 EINECS: 203-618-0 Indice Merck: 13,02728 |