Imprimer
2,3-Diméthylthiophène ≥97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
H31641.03 H31641.06
H31641.03EA 101 EUR
H31641.03 H31641.06
2,3-Diméthylthiophène ≥97%
2,3-Diméthylthiophène
Purity: 97% CAS No.: 632-16-6 Molecular Formula: C6H8S Formula Weight: 112.19 Flash Point: 26° (79°F) Boiling Point: 142° UN No.: 1993 MDL No.: MFCD00130081
Formule: C₆H₈S
Point d'ébullition: 142 °C
Point de fusion: –49 °C
Densité: 1,0021 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: 26 °C (79 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00130081
Numéro CAS: 632-16-6
EINECS: 211-170-2
ADR: 3,III