1-Oxyde de 4-picoline ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
N-Oxyde de 4-picoline, N-Oxyde de 4-méthylpyridine, 1-Oxyde de 4-méthylpyridine
Purity: 98%
CAS No.: 1003-67-4
Molecular Formula: C6H7NO
Formula Weight: 109.13
Flash Point: 149°(300°F)
Melting Point: 182-185°
Boiling Point: 152°/11mm
Beilstein Reference: 106329
MDL No.: MFCD00006210
Formule:
C₆H₇NO Poids moléculaire: 109.13 g/mol Point d'ébullition: 152 °C (11 mmHg) Point de fusion: 182…185 °C Densité: 1.01…1.02 g/cm³ (185 °C) Point éclair: 149 °C (300 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00006210 Numéro CAS: 1003-67-4 EINECS: 213-712-3 |