Imprimer
1-Oxyde de 2-picoline ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): N-Oxyde de 2-picoline, 1-Oxyde de 2-méthylpyridine, N-Oxyde de 2-méthylpyridine
L04488.14 L04488.22 L04488.36
L04488.14EA 35.4 EUR
L04488.14 L04488.22 L04488.36
1-Oxyde de 2-picoline ≥98%
1-Oxyde de 2-picoline
Purity: 98% CAS No.: 931-19-1 Molecular Formula: C6H7NO Formula Weight: 109.13 Flash Point: 143°(289°F) Melting Point: 46-50° Boiling Point: 122°/8mm Beilstein Reference: 106916 MDL No.: MFCD00006199
Formule: C₆H₇NO
Poids moléculaire: 109.13 g/mol
Point d'ébullition: 122 °C (8 mmHg)
Point de fusion: 46…50 °C
Point éclair: 143 °C (289 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006199
Numéro CAS: 931-19-1
EINECS: 213-230-3