Imprimer
1-Oxyde de 4-nitro-3-picoline 98%, Sigma-Aldrich®
Marques : SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): N-Oxyde de 3-méthyl-4-nitropyridine, N-Oxyde de 4-nitro-3-picoline, 1-Oxyde de 3-méthyl-4-nitropyridine
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ200
370061-1G 370061-5G
370061-1GEA 121 EUR
370061-1G 370061-5G
1-Oxyde de 4-nitro-3-picoline 98%, Sigma-Aldrich®
1-Oxyde de 4-nitro-3-picoline
NLO material.
Formule: C₆H₆N₂O₃
Poids moléculaire: 154.13 g/mol
Point de fusion: 137.5
Température de stockage: Room Temperature
Numéro MDL: MFCD00014626
Numéro CAS: 1074-98-2
EINECS: 214-050-8
UN: 2811
ADR: 6.1 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=295d4261ff1b92687eee57e12c17849e4f5b801e&vid=1d97a39ea83235463da9c47fa3b187266470e7fa&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance (Colour) Yellow
Appearance (form) Powder or Crystals or Chunk(s)
Purity (HPLC Area %) ≥97.5%
Carbon content 45.6 - 47.9%
Nitrogen content 17.7 - 18.6%
Infrared spectrum Conforms to structure