Imprimer
2-Nitropyridine-3-ol ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2-Nitropyridin-3-ol, 2-Nitro-3-pyridinol
A14887.09 A14887.18 A14887.22 A14887.30
A14887.09EA 41.6 EUR
A14887.09 A14887.18 A14887.22 A14887.30
2-Nitropyridine-3-ol ≥98%
2-Nitropyridine-3-ol
Purity: 98% CAS No.: 15128-82-2 Molecular Formula: C5H4N2O3 Formula Weight: 140.10 Melting Point: 69-73° Beilstein Reference: 124473
Formule: C₅H₄N₂O₃
Point de fusion: 69…73 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006258
Numéro CAS: 15128-82-2
EINECS: 239-191-2