5-Nitropyridine-2-ol ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Purity: 98+%
CAS No.: 5418-51-9
Molecular Formula: C5H4N2O3
Formula Weight: 140.10
Melting Point: 188-191°
Beilstein Reference: 120352
Formule:
C₅H₄N₂O₃ Point d'ébullition: 180…200 °C (0,2 mmHg) Point de fusion: 188…191 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00006276 Numéro CAS: 5418-51-9 EINECS: 226-525-7 |