Imprimer

3-Nitropyridine-2-ol

Marques : Molekula
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

MOLE90035566EA 0 EUR
MOLE90035566
3-Nitropyridine-2-ol
3-Nitropyridine-2-ol
Formule: C₅H₄N₂O₃
Poids moléculaire: 140,1 g/mol
Point de fusion: 224 °C
Numéro MDL: MFCD00006270
Numéro CAS: 6332-56-5
EINECS: 228-709-2

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR