Imprimer
1-Oxyde de 4-nitropyridine ≥97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 4-Nitropyridine N-oxide
B21404.14 B21404.22
B21404.14EA 65.7 EUR
B21404.14 B21404.22
1-Oxyde de 4-nitropyridine ≥97%
1-Oxyde de 4-nitropyridine
Purity: 97% CAS No.: 1124-33-0 Molecular Formula: C5H4N2O3 Formula Weight: 140.10 Melting Point: 158-163° Beilstein Reference: 124331 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00006206
Formule: C₅H₄N₂O₃
Point d'ébullition: 397 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 158…163 °C
Densité: 1,52 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006206
Numéro CAS: 1124-33-0
EINECS: 214-395-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III