Imprimer
2-Isobutyl-3-méthoxypyrazine ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
A13680.03 A13680.06
A13680.03EA 53.3 EUR
A13680.03 A13680.06
2-Isobutyl-3-méthoxypyrazine ≥98%
2-Isobutyl-3-méthoxypyrazine
Purity: 98% CAS No.: 24683-00-9 Molecular Formula: C9H14N2O Formula Weight: 166.22 Flash Point: 80°(176°F) Refractive Index: 1.49 MDL No.: MFCD00006128
Formule: C₉H₁₄N₂O
Poids moléculaire: 166.22 g/mol
Point d'ébullition: 237
Point de fusion: 107
Densité: 0.986
Point éclair: 80 °C (176 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006128
Numéro CAS: 24683-00-9
EINECS: 246-402-1