Imprimer
Acide pyrazine-2-carboxylique ≥99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
A13363.14 A13363.22
A13363.14EA 38.3 EUR
A13363.14 A13363.22
Acide pyrazine-2-carboxylique ≥99%
Acide pyrazine-2-carboxylique
Purity: 99% CAS No.: 98-97-5 Molecular Formula: C5H4N2O2 Formula Weight: 124.10 Melting Point: ca 225° dec. Beilstein Reference: 112305 Merck Reference: 14,7959 MDL No.: MFCD00006130
Formule: C₅H₄N₂O₂
Point d'ébullition: 313 °C (1013 hPa)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006130
Numéro CAS: 98-97-5
EINECS: 202-718-1
Indice Merck: 14,7959