Imprimer
Methylene Green zinc chloride double salt, poudre vert foncé C.I. 52020
Marques : MP Biomedicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Basic Green 5, C.I. 52020, 3,7-Bis(Dimethylamino)-4-nitro-Phenothiazin-5-Ium chloride, Methylene Green complex with half ZnCl2
0215264480 0215264405
ICNA0215264480EA 181 EUR
ICNA0215264480 ICNA0215264405
Methylene Green zinc chloride double salt, poudre vert foncé C.I. 52020
Methylene Green zinc chloride double salt
Dark Green almost Black Fine Powder
Soluble in water (10 mg/ ml-opaque, deep blue solution) and alcohol.
Formule: C₁₆H₁₇ClN₄O₂S·0.5ZnCl₂
Poids moléculaire: 433.00 g/mol
Numéro MDL: MFCD00151524
Numéro CAS: 6722-15-2
EINECS: 220-231-2