Bleu de méthylène Reag. Ph. Eur., Supelco®
Marques : MerckTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
Chlorure de 3,7-bis(diméthylamino)phénothiazine-5-ium, Chlorure de méthylthioninium
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ200
Formule:
C₁₆H₁₈ClN₃S Poids moléculaire: 319.86 g/mol Point de fusion: 180 Densité: 1.757 g/cm³ (22 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00150008 Numéro CAS: 61-73-4 EINECS: 200-515-2 Indice Merck: 12,06137 |
Résultats des tests de spécification
Solubility | 50 g/l (20 °C) |
Melting Point | 180 °C (decomposition) |
Molar Mass | 319.86 g/mol (anhydrous) |
Bulk Density | 400 - 600 kg/m3 |
pH | 3 (10 g/l, H2O, 20 °C) |