3-Hydroxy-2-méthyl-4-pyrone ≥99%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Purity: 99%
CAS No.: 118-71-8
Molecular Formula: C6H6O3
Formula Weight: 126.11
Flash Point: 95°(203°F)
Melting Point: 161-165°
Boiling Point: 170°/100mm
Beilstein Reference: 112169
Merck Reference: 14,5713
MDL No.: MFCD00006578
Formule:
C₆H₆O₃ Point d'ébullition: 170 °C (100 mmHg) Point de fusion: 161…165 °C Densité: 1,453 g/cm³ (20 °C) Point éclair: 95 °C (203 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00006578 Numéro CAS: 118-71-8 EINECS: 204-271-8 Indice Merck: 14,5713 |