Imprimer
Sulfure de cobalt ≥99.5% (base métaux)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
13114.14 13114.22
13114.14EA 114 EUR
13114.14 13114.22
Sulfure de cobalt ≥99.5% (base métaux)
Sulfure de cobalt
Purity: 99.5% CAS No.: 1317-42-6 Molecular Formula: CoS (generally Co6S5 and/or Co4S3) Formula Weight: 91.00 Physical Form: -100 Mesh Powder Odour: Odourless UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00016032
Formule: CoS
Point de fusion: >1116 °C
Densité: 5,45 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00016032
Numéro CAS: 1317-42-6
EINECS: 215-273-3
UN: 3077
ADR: 9,III
Indice Merck: 12,02511