Imprimer
Tris(2,4-pentanedionato-O,O')ruthenium (III) pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Ruthenium (III) 2,4-pentanedionate, Tris(2,4-pentanedionato-O,O')ruthenium (III), Ruthenium (III) tris(2,4-pentanedionato-O,O'), Tris(2,4-pentanedionato)ruthenium(III)
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
8.14056.0001 8.14056.0005
8.14056.0001EA 110 EUR
8.14056.0001 8.14056.0005
Tris(2,4-pentanedionato-O,O')ruthenium (III) pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Tris(2,4-pentanedionato-O,O')ruthenium (III)
Formule: C₁₅H₂₁O₆Ru
Numéro MDL: MFCD00000030
Numéro CAS: 14284-93-6
EINECS: 238-193-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 230 - 235 °C
Molar Mass 398.39 g/mol
Synonyms Tris(acetylacetonato)ruthenium(III), Tris(pentane-2,4-dionato)ruthenium(III)
Hill Formula C15H21O6Ru
Chemical Formula (CH3C(O)=CHCOCH3)3Ru