Tris(2,4-pentanedionato-O,O')ruthenium (III) (≥24% Ru)
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
Ruthenium (III) 2,4-pentanedionate, Tris(2,4-pentanedionato-O,O')ruthenium (III), Ruthenium (III) tris(2,4-pentanedionato-O,O'), Tris(2,4-pentanedionato)ruthenium(III)
CAS No.: 14284-93-6
Molecular Formula: C15H21O6Ru
Formula Weight: 398.40
Physical Form: Crystalline
Appearance: Red
Melting Point: 260° dec.
MDL No.: MFCD00000030
Hydrogenation
Formule:
C₁₅H₂₁O₆Ru Point de fusion: 260 °C (déc.) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00000030 Numéro CAS: 14284-93-6 EINECS: 238-193-0 |