Tris(2,4-pentanedionato-O,O')iridium (III) (≥37,5% Ir)
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
CAS No.: 15635-87-7
Molecular Formula: C15H21IrO6
Formula Weight: 489.53
Physical Form: Crystalline
Appearance: Orange-yellow
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00015353
Formule:
C₁₅H₂₁IrO₆ Point de fusion: 269…271 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00015353 Numéro CAS: 15635-87-7 EINECS: 239-711-8 |