Imprimer
Tris(2,4-pentanedionato-O,O')fer (III) pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
8.03912.0250 8.03912.9025
8.03912.0250EA 106 EUR
8.03912.0250 8.03912.9025
Tris(2,4-pentanedionato-O,O')fer (III) pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Tris(2,4-pentanedionato-O,O')fer (III)
Formule: C₁₅H₂₁FeO₆
Point d'ébullition: 100 °C (9,7513 mmHg)
Point de fusion: 180…183 °C
Densité: 5,24 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00000020
Numéro CAS: 14024-18-1
EINECS: 237-853-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 1.7 g/l (20 °C)
Melting Point 180 - 183 °C
Molar Mass 353.17 g/mol
Bulk Density 500 kg/m3
Vapor Pressure 2.6 hPa (110 °C)
Density 0.8 g/cm3
Synonyms Tris(acetylacetonato)iron(III), Tris(2,4-pentanedionato)iron(III)
Hill Formula C15H21FeO6