Tris(2,4-pentanedionato-O,O')cobalt (III)
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
Cobalt (III) tris(2,4-pentanedionato-O,O'), Cobalt (III) 2,4-pentanedionate, Cobalt tris(acetylacetonate), Tris(2,4-pentanedionato-O,O')cobalt (III)
CAS No.: 21679-46-9
Molecular Formula: C15H21CoO6
Formula Weight: 356.26
Physical Form: Powder
Sensitivity: Moisture Sensitive and Hygroscopic
Odour: Light
MDL No.: MFCD00013488
Formule:
C₁₅H₂₁CoO₆ Point de fusion: 211 °C (déc.) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00013488 Numéro CAS: 21679-46-9 EINECS: 244-527-6 |