Imprimer
Bis(2,4-pentanedionato-O,O')platine (II) (≥48,0% Pt)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
10526.03 10526.06
10526.03EA 235 EUR
10526.03 10526.06
Bis(2,4-pentanedionato-O,O')platine (II) (≥48,0% Pt)
Bis(2,4-pentanedionato-O,O')platine (II)
CAS No.: 15170-57-7 Molecular Formula: C10H14O4Pt Formula Weight: 393.31 Physical Form: Needles Appearance: Pale yellow Melting Point: 250-252° MDL No.: MFCD00000028
Formule: C₁₀H₁₄O₄Pt
Point de fusion: 250…252 °C
Densité: ∼1 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000028
Numéro CAS: 15170-57-7
EINECS: 239-223-5