Imprimer
Bis(2,4-pentanedionato-O,O')platine (II) 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Platinum (II) bis(2,4-pentanedionato-O,O'), Platinum (II) 2,4-pentanedionate, Bis(2,4-pentanedionato-O,O')platinum (II)
369350010 369350050 369350250
ACRO369350010EA 276 EUR
ACRO369350010 ACRO369350050 ACRO369350250
Bis(2,4-pentanedionato-O,O')platine (II) 98%
Bis(2,4-pentanedionato-O,O')platine (II)
Formule: C₁₀H₁₄O₄Pt
Poids moléculaire: 393.3 g/mol
Point de fusion: 250…252 °C
Densité: 1
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000028
Numéro CAS: 15170-57-7
EINECS: 239-223-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow to yellow-green Powder
Infrared spectrum Conforms
Assay ≥97.5 % (ex Pt)