Bis(2,4-pentanedionato-O,O')palladium (II) (34,7% Pd)
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
CAS No.: 14024-61-4
Molecular Formula: C10H14O4Pd
Formula Weight: 304.92
Physical Form: Powder
Appearance: Yellow to orange
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00000025
Carbonylation, oligomerization
Formule:
C₁₀H₁₄O₄Pd Point d'ébullition: ∼190 °C (1013 hPa) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00000025 Numéro CAS: 14024-61-4 EINECS: 237-859-8 |