Imprimer
Bis(2,4-pentanedionato-O,O')palladium (II) (35% Pd)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Palladium (II) 2,4-pentanedionate, Bis(2,4-pentanedionato-O,O')palladium (II), Palladium (II) bis(2,4-pentanedionato-O,O'), Palladium(II) 2,4-pentanedionate
197580010 197580050
ACRO197580010EA 168 EUR
ACRO197580010 ACRO197580050
Bis(2,4-pentanedionato-O,O')palladium (II) (35% Pd)
Bis(2,4-pentanedionato-O,O')palladium (II)
Formule: C₁₀H₁₄O₄Pd
Poids moléculaire: 304.64 g/mol
Point de fusion: 190 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000025
Numéro CAS: 14024-61-4
EINECS: 237-859-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow to green Powder
Infrared spectrum Conforms
Assay 33.9 to 35.9 % (Pd)