Bis(2,4-pentanedionato-O,O')nickel (II) pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Marques : MerckTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
Formule:
C₁₀H₁₄NiO₄ Point d'ébullition: 220 °C (1013 hPa) Point de fusion: 208 °C Densité: 1,455 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00000024 Numéro CAS: 3264-82-2 EINECS: 221-875-7 Indice Merck: 12,06584 |
Résultats des tests de spécification
Solubility | 4.8 g/l (20 °C) |
Melting Point | 208 °C |
Molar Mass | 256.91 g/mol |
Bulk Density | 470 kg/m3 |
Boiling Point | 220 - 235 °C (14 hPa) |
Vapor Pressure | 2.7 hPa (110 °C) |
Synonyms | Bis(acetylacetonato)nickel(II), Bis(2,4-pentanedionato) nickel(II) |
Hill Formula | C10H14NiO4 |