Bis(2,4-pentanedionato-O,O')cobalt (II)
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Cobalt(II) bis(acetylacetonate), Cobalt (II) bis(2,4-pentanedionato-O,O'), Cobalt (II) 2,4-pentanedionate, Bis(2,4-pentanedionato-O,O')cobalt (II)
CAS No.: 14024-48-7
Molecular Formula: C10H14CoO4
Formula Weight: 257.14
Physical Form: Crystalline
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: Blue/purple
Odour: Odourless
Melting Point: 165-170°
MDL No.: MFCD00000014
Formule:
C₁₀H₁₄CoO₄ Poids moléculaire: 257.15 g/mol Point de fusion: 165…170 °C Densité: 0.83 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00000014 Numéro CAS: 14024-48-7 EINECS: 237-855-6 |