Bis(2,4-pentanedionato-O,O')cobalt (II) 99%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
C₁₀H₁₄CoO₄ Point de fusion: 165…170 °C Densité: 0,83 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00000014 Numéro CAS: 14024-48-7 EINECS: 237-855-6 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Purple Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Assay | 98.5 to 101.5 % (ex Co) |