Imprimer
Palladium (II) oxyde hydrogenation catalyst, zS, Sigma-Aldrich®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
MQ200
8.07107.0001 8.07107.8500
8.07107.0001EA 470 EUR
8.07107.0001 8.07107.8500
Palladium (II) oxyde hydrogenation catalyst, zS, Sigma-Aldrich®
Palladium (II) oxyde
Formule: OPd
Poids moléculaire: 122.42 g/mol
Point de fusion: 870
Densité: 8.73 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011172
Numéro CAS: 1314-08-5
EINECS: 215-218-3
UN: 1479
ADR: 5.1 II
Indice Merck: 12,07125
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) insoluble
Molar Mass 122.42 g/mol
Hill Formula OPd
Chemical Formula PdO