Iodure de rhodium (III) (≥20,8% Rh) ≥99.9% (base métaux)
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Purity: 99.9%
CAS No.: 15492-38-3
Molecular Formula: RhI3
Formula Weight: 483.62
Physical Form: Crystalline
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: Black
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00016311
Formule:
I₃Rh Point d'ébullition: 100 °C (1013 hPa) Densité: 6,4 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00016311 Numéro CAS: 15492-38-3 EINECS: 239-521-5 |