Imprimer
Fer (II) iodure, ultra sec ≥99.99% (base métaux)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Ferrous iodide, Iron diiodide
Dans une ampoule sous argon
13619.03 13619.09
13619.03EA 120 EUR
13619.03 13619.09
Fer (II) iodure, ultra sec ≥99.99% (base métaux)
Fer (II) iodure
Purity: 99.99% CAS No.: 7783-86-0 Molecular Formula: FeI2 Formula Weight: 309.66 Physical Form: -10 Mesh Beads, Ampouled under argon Density: 5.32 Appearance: Black Odour: Odourless UN No.: 3260 MDL No.: MFCD00016094
Formule: FeI₂
Densité: 5,32
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00016094
Numéro CAS: 7783-86-0
EINECS: 232-031-2
UN: 3260
ADR: 8,III
Indice Merck: 12,04097