Fer (III) fluorure, anhydre ≥97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Trifluorure de fer
Purity: 97% min
CAS No.: 7783-50-8
Molecular Formula: FeF3
Formula Weight: 112.84
Physical Form: Powder
Density: 3.87
Appearance: Pale green
Melting Point:
Formule:
F₃Fe Point de fusion: >1000 °C (subl.) Densité: 3,87 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00011012 Numéro CAS: 7783-50-8 EINECS: 232-002-4 UN: 3260 ADR: 8,II Indice Merck: 14,4022 |