Imprimer
Fer (II) fluorure, anhydre 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Ferrous fluoride, Iron difluoride
11486.09 11486.18
11486.09EA 106 EUR
11486.09 11486.18
Fer (II) fluorure, anhydre 98%
Fer (II) fluorure
Purity: 98% CAS No.: 7789-28-8 Molecular Formula: FeF2 Formula Weight: 93.84 Physical Form: Powder Density: 4.09 Appearance: White Melting Point: 1000° subl. Merck Reference: 14,4045 UN No.: 3260 MDL No.: MFCD00016093
Formule: F₂Fe
Point d'ébullition: 1100 °C (1013 hPa)
Point de fusion: >1000 °C (subl.)
Densité: 4,09
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00016093
Numéro CAS: 7789-28-8
EINECS: 232-155-7
UN: 3260
ADR: 8,II
Indice Merck: 14,4045