Imprimer
Carbonate de cobalt ≥99.5% (base métaux)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Cobaltous carbonate, Cobalt carbonate, Cobalt(II) carbonate
42745.18 42745.30
42745.18EA 109 EUR
42745.18 42745.30
Carbonate de cobalt ≥99.5% (base métaux)
Carbonate de cobalt
Purity: 99.5% CAS No.: 513-79-1 Molecular Formula: CoCO3 Formula Weight: 118.94 Physical Form: -325 Mesh Powder Density: 4.13 Melting Point: dec. Merck Reference: 14,2436 UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00010940
Formule: CCoO₃
Point de fusion: Déc.
Densité: 4,13
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010940
Numéro CAS: 513-79-1
EINECS: 208-169-4
UN: 3077
ADR: 9,III
Indice Merck: 14,2436