Tris(2,4-pentanedionato-O,O')manganèse (III)
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
CAS No.: 14284-89-0
Molecular Formula: C15H21MnO6
Formula Weight: 352.24
Physical Form: Powder
Sensitivity: Hygroscopic
Melting Point: ≈160° dec.
MDL No.: MFCD00000023
Formule:
C₁₅H₂₁MnO₆ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00000023 Numéro CAS: 14284-89-0 EINECS: 238-188-3 |