Imprimer
Bis(2,4-pentanedionato-O,O')manganèse (II)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Bis(2,4-pentanedionato-O,O')manganese (II), Manganese (II) bis(2,4-pentanedionato-O,O'), Manganese(II) bis(acetylacetonate), Manganese (II) 2,4-pentanedionate
A18762.36 A18762.22 A18762.14
A18762.36EA 290 EUR
A18762.36 A18762.22 A18762.14
Bis(2,4-pentanedionato-O,O')manganèse (II)
Bis(2,4-pentanedionato-O,O')manganèse (II)
CAS No.: 14024-58-9 Molecular Formula: Mn(C5H7O2)2 Formula Weight: 253.16 Melting Point: 260-262° dec. MDL No.: MFCD00000022
Formule: C₁₀H₁₄MnO₄
Poids moléculaire: 253.16 g/mol
Point de fusion: 260…262 °C (déc.)
Densité: 1.60
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000022
Numéro CAS: 14024-58-9
EINECS: 237-858-2