Imprimer
Tris(2,4-pentanedionato-O,O')chrome (III) 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Tris(2,4-pentanedionato-O,O')chromium (III), Chromium (III) 2,4-pentanedionate, Chromium (III) tris(2,4-pentanedionato-O,O')
192130050 192131000 192135000
ACRO192130050EA 36.8 EUR
ACRO192130050 ACRO192131000 ACRO192135000
Tris(2,4-pentanedionato-O,O')chrome (III) 97%
Tris(2,4-pentanedionato-O,O')chrome (III)
Formule: C₁₅H₂₁CrO₆
Point d'ébullition: 340 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 212 °C
Densité: 1,266 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000015
Numéro CAS: 21679-31-2
EINECS: 244-526-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Brown to purple Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Assay 14.4 to 15.3 % (Cr)