Trioxyde de molybdène ≥99.998% (base métaux sauf W), Puratronic® (max. 300 ppm W)
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Molybdène (VI) oxyde
Purity: 99.998%
CAS No.: 1313-27-5
Molecular Formula: MoO3
Formula Weight: 143.94
Physical Form: Powder
Density: 4.692
Appearance: White to grey
Odour: Odourless
Melting Point: 795°
Boiling Point: 1155° subl.
Merck Reference: 14,6239
UN No.: 3288
MDL No.: MFCD00003469
Formule:
MoO₃ Poids moléculaire: 143.94 g/mol Point d'ébullition: 1155 °C (subl.) Point de fusion: 795 Densité: 4.692 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00003469 Numéro CAS: 1313-27-5 EINECS: 215-204-7 UN: 3288 ADR: 6.1 III Indice Merck: 14,6239 |