Imprimer
Dioxyde de molybdène ≥99% (base métaux)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
48117.14 48117.22
48117.14EA 64.4 EUR
48117.14 48117.22
Dioxyde de molybdène ≥99% (base métaux)
Dioxyde de molybdène
Purity: 99% CAS No.: 18868-43-4 Molecular Formula: MoO2 Formula Weight: 127.94 Physical Form: Powder Density: 6.47 Appearance: Brown to black Odour: Odourless MDL No.: MFCD00014223
Formule: MoO₂
Poids moléculaire: 127.94 g/mol
Point d'ébullition: 1207…1307 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 770…795 °C
Densité: 6.47
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00014223
Numéro CAS: 18868-43-4
EINECS: 242-637-9