Imprimer
Pentachlorure de molybdène ≥99.6% (base métaux)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Chlorure de molybdène (V)
11832.06 11832.18 11832.30 11832.A1
11832.06EA 42.6 EUR
11832.06 11832.18 11832.30 11832.A1
Pentachlorure de molybdène ≥99.6% (base métaux)
Pentachlorure de molybdène
Purity: 99.6% CAS No.: 10241-05-1 Molecular Formula: MoCl5 Formula Weight: 273.24 Physical Form: Crystalline Sensitivity: Moisture Sensitive Appearance: Black Odour: Pungent Melting Point: 194° UN No.: 2508 MDL No.: MFCD00003467
Formule: Cl₅Mo
Poids moléculaire: 273.2 g/mol
Point d'ébullition: 268
Point de fusion: 194
Densité: 2.928 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003467
Numéro CAS: 10241-05-1
EINECS: 233-575-3
UN: 2508
ADR: 8 III