Imprimer
Pentachlorure de molybdène 95%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Chlorure de molybdène (V)
197080100 197081000
ACRO197080100EA 82.1 EUR
ACRO197080100 ACRO197081000
Pentachlorure de molybdène 95%
Pentachlorure de molybdène
Formule: Cl₅Mo
Poids moléculaire: 273.2 g/mol
Point d'ébullition: 268
Point de fusion: 194
Numéro MDL: MFCD00003467
Numéro CAS: 10241-05-1
EINECS: 233-575-3
UN: 2508
ADR: 8 III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Blue to green-black to black Crystalline powder or crystals
Titration Argentometric ≥94 %