Imprimer
Carbure de tantale ≥99.5% (base métaux)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
12144.09 12144.18 12144.30
12144.09EA 94.5 EUR
12144.09 12144.18 12144.30
Carbure de tantale ≥99.5% (base métaux)
Carbure de tantale
Purity: 99.5% CAS No.: 12070-06-3 Molecular Formula: TaC Formula Weight: 192.96 Physical Form: -325 Mesh Powder Density: 13.9 Appearance: Grey to black Odour: Odourless Melting Point: 3880° Boiling Point: 5500° UN No.: 3178 MDL No.: MFCD00011255
Formule: CTa
Point d'ébullition: 5500 °C
Point de fusion: 3880 °C
Densité: 13,9
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011255
Numéro CAS: 12070-06-3
EINECS: 235-118-3
UN: 3178
ADR: 4.1,III