Imprimer
tert-Butanolate de zirconium (IV) ≥99.99% (base métaux)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Zirconium(IV) t-butoxide, Zirconium (IV) tert-butoxide, Zirconium (IV) tert-butylate
39546.04 39546.09
39546.04EA 176 EUR
39546.04 39546.09
tert-Butanolate de zirconium (IV) ≥99.99% (base métaux)
tert-Butanolate de zirconium (IV)
Purity: 99.99% CAS No.: 2081-12-1 Molecular Formula: C16H36O4Zr Formula Weight: 383.68 Flash Point: 85°(185°F) Physical Form: Liquid in ampoules Density: 0.985 Sensitivity: Moisture and Light Sensitive Appearance: Colourless Boiling Point: 90°/5mm Beilstein Reference: 3681870 MDL No.: MFCD00075085
Formule: C₁₆H₃₆O₄Zr
Poids moléculaire: 383.68 g/mol
Point d'ébullition: 90 °C (5 mmHg)
Densité: 0.985
Point éclair: 85 °C (185 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00075085
Numéro CAS: 2081-12-1