Imprimer
Ethanolate de titane(IV) (≥33% TiO₂)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Tétraéthanolate de titane
77142.06 77142.18 77142.30
77142.06EA 44.7 EUR
77142.06 77142.18 77142.30
Ethanolate de titane(IV) (≥33% TiO₂)
Ethanolate de titane(IV)
CAS No.: 3087-36-3 Molecular Formula: C8H20O4Ti Formula Weight: 228.15 Flash Point: 28°(84°F) Physical Form: Liquid Density: 1.088 Refractive Index: 1.5043 Sensitivity: Moisture Sensitive Appearance: Pale yellow Odour: Alcohol-like Melting Point: -40° Boiling Point: 150-152°/10mm Solubility: Soluble in organic solvents. Decomposes in water UN No.: 2924 MDL No.: MFCD00009071
Formule: C₈H₂₀O₄Ti
Poids moléculaire: 228.12 g/mol
Point d'ébullition: 150…152 °C (10 mmHg)
Point de fusion: –40 °C
Densité: 1.088
Point éclair: 28 °C (84 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009071
Numéro CAS: 3087-36-3
EINECS: 221-410-8
UN: 1993
ADR: 3 III